Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kwartsglas (Suprasil®)
Catalog # 634-9095
Supplier: Hellma
Jump to:
Product Details & Documents
Rechthoekige semi-microcuvetten met vier gepolijste vensters en PTFE-deksels voor fluorescentietoepassingen.
Specifications
- Lichtweg:40 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Venstermateriaal:Kwartsglas (Suprasil®)
- Hoogte:45 mm
- Seq:003