Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring blades
Stirring blades
90 mm, 2,5 mm, 24 mm
Catalogus # WITG1.496.090
Leverancier:   witeg Labortechnik
Stirring blades
Catalogus # WITG1.496.090
Leverancier:  witeg Labortechnik
Stirring blades
Stirring blades
90 mm, 2,5 mm, 24 mm
Price
11,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring blades made of PTFE.
Specificaties
  • Diepte:
    2,5 mm
  • Breedte:
    90 mm
  • Hoogte:
    24 mm