Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
35 ml, 30×70 mm, 34/12
  611-9321
Weegpotjes
  611-9321
Weegpotjes
Weegpotjes
35 ml, 30×70 mm, 34/12
27,40 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
  • Ø×h:
    30×70 mm
  • (NS):
    34/12
  • Capaciteit:
    35 ml