Woulff bottles
500 ml, 85 mm, 155 mm, with NS joint
WITG5.810.500
Made of borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion gives relatively high resistance to temperature changes
With three necks.
- Ø uitw.:85 mm
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:155 mm
- Seq:01
- Hals:with NS joint
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.