Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtrechters
Microtrechters
6 mm, 28 mm
Catalogus # 221-1249
Microtrechters
Catalogus # 221-1249
Microtrechters
Microtrechters
6 mm, 28 mm
Price
64,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.  
Specificaties
  • Trechter uitw. Ø:
    28 mm
  • Steel uitw. Ø:
    6 mm