Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtrechters
Microtrechters
5,4 mm, 24 mm
Catalogus # 221-1248
Microtrechters
Catalogus # 221-1248
Microtrechters
Microtrechters
5,4 mm, 24 mm
Price
77,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.  
Specificaties
  • Trechter uitw. Ø:
    24 mm
  • Steel uitw. Ø:
    5,4 mm