Exsiccatoren
Zonder afsluitkraan, 230 DN, 197 mm, 273x311 mm
Catalogus # 467-0077
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ga naar:
Product Details & Documents
Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
- Space saving, maximum interior clearance and volume with a minimal footprint
- Neoprene O-ring ensures tight seal down to 0 °C without grease, and will not be harmed if grease is accidentally applied
Bestelinformatie: Supplied with PP plate which is 3.2 mm thick with 3.2 mm diameter holes for air circulation.
Specificaties
- Nominale afmeting:230 DN
- Type:Zonder afsluitkraan
- Bruikbare hoogte:197 mm
- Ø uitw.×h:273x311 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.