D-(-)-Sorbitol
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH6213.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS-nummer:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck index:13,08797
- Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:94…98 °C
- Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-061-5
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg