Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz
Quartz
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH4651.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Quartz
Catalogus # ROTH4651.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  14808-60-7
Quartz
Quartz
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  14808-60-7
Price
25,42 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • CAS-nummer:14808-60-7
  • Formule:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00217788
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1427 °C
  • Dichtheid:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:238-878-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.