Large Head Swabs, Alpha®
Wattenstaafje met platte kop en easy-grip handgreep, TX714A, PP/PE
Leverancier: Texwipe
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit wattenstaafje is ideaal voor reiniging en validatie van monstername. Voorzien van 100% continu-filament polyestersubstraat dat onder verhitting (thermisch gebonden) aan het staafje is bevestigd.
- Uitstekende randen zijn afgedicht, zodat er minder vezels vrijkomen en er geen verontreinigende kleefstoffen vereist zijn
- Het wattenstaafje beschikt over een kop van volledige grootte op een onbuigzaam staafje
- Polyester is zacht en niet-schurend, zodat het wattenstaafje geschikt is voor gevoelige oppervlakken
: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Omschrijving:Wattenstaafje met platte kop en easy-grip handgreep, TX714A
- Seq:1
- Staafje/Kop:PP/PE
- Breedte kop:13 mm
- Cat. No.:710-0552
- Breedte handgreep:5 mm
- Lengte handgreep:102 mm
- Lengte kop:26 mm