Rollerflessen, Nunc™ InVitro™
Standaard (1.2X), 1050 cm², 100-500 ml
Catalogus # 734-2393
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Rollerflessen,<i> </i>Nunc™ InVitro™
Catalogus # 734-2393
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PETG, steriel.
- De ergonomische snelsluiting vermindert de druk op de pols en verhoogt de productiviteit
- Breed gamma van groottes met oppervlaktes gaande van 1050 tot 4200 cm²
- Beschikbaar in zowel standaardoppervlakte als uitgebreide oppervlakte. Dit zorgt voor een toename in de celgroei en de productopbrengst zonder bijkomend productiemateriaal aan te kopen of de werkdruk te verhogen
- Eenvoudig af te lezen schaalverdeling voor mediumvullingen
- Het lotnummer wordt afgedrukt op elke fles om traceerbaarheid te maximaliseren
Voor productie op industriële schaal van vaccins, monoklonale antilichamen of geneesmiddelen. Ideaal voor adherente cellen.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.
Specificaties
- Cultuuroppervlakte:1050 cm²
- Aanbevolen werkvolume:100-500 ml
- Omschrijving:Standaard (1.2X)
- Cat. No.:734-2393
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage