Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Slides with a frosted end (20 mm), glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Catalogus # 630-2012
Leverancier:   Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Catalogus # 630-2012
Leverancier:  Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Slides with a frosted end (20 mm), glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Price
8,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Vooraf was en polijsten
Conform to ISO 8037/I
 : ISO 8037/I
Specificaties
  • Omschrijving:
    Slides with a frosted end (20 mm), glass in cellophane
  • l×b:
    76×26 mm
  • Seq:
    13
  • Dikte:
    1 mm