Orders LinkContactUsLinkComponent
Large microscopy slides
Large microscopy slides
Gewone glijbanen met 90° geslepen randen, 76×52 mm
Catalogus # MARI1100420
Leverancier:   MARIENFELD
Large microscopy slides
Catalogus # MARI1100420
Leverancier:  MARIENFELD
Large microscopy slides
Large microscopy slides
Gewone glijbanen met 90° geslepen randen, 76×52 mm
Price
56,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Certificeringen: IVD directive 98/79/EC.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Gewone glijbanen met 90° geslepen randen
  • l×b:
    76×52 mm
  • Seq:
    001
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.