Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
, 34/35 NS, 34/35 NS
  KART1049
 :   KARTELL
Bellow connectors
  KART1049
 :  KARTELL
Bellow connectors
Bellow connectors
, 34/35 NS, 34/35 NS
302,00 €
1 * 1 ST
Bellow connector, PTFE, voor gebruik als flexibele of elastische verbinding om druk en spanning te voorkomen en om trillingen te dempen in opstellingen met genormaliseerde slijpingen.
  • Inert
  • Temperatuurbestendig tot max. 280 °C
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Met genormaliseerde slijpstukken. De robuuste structuur met trapezoïdale afdichtingsringen is geschikt voor een medium of hoog vacuüm.
  • Afmetingen kern:
    34/35 NS
  • Huls:
    34/35 NS
  • Seq:
    03