Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
Bellow connectors
, 24/29 NS, 24/29 NS
Catalogus # KART1047
Leverancier:   KARTELL
Bellow connectors
Catalogus # KART1047
Leverancier:  KARTELL
Bellow connectors
Bellow connectors
, 24/29 NS, 24/29 NS
Price
215,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bellow connector, PTFE, voor gebruik als flexibele of elastische verbinding om druk en spanning te voorkomen en om trillingen te dempen in opstellingen met genormaliseerde slijpingen.
  • Inert
  • Temperatuurbestendig tot max. 280 °C
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Met genormaliseerde slijpstukken. De robuuste structuur met trapezoïdale afdichtingsringen is geschikt voor een medium of hoog vacuüm.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    24/29 NS
  • Huls:
    24/29 NS
  • Seq:
    01