Threaded couplings
GL 45
BOHLH901-05
Connector, screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS or PBTP with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed to PTFE.
- Applicable for connecting two GL threads of different sizes
- Temperature resisitance from −200 to +250 ºC
- Very good chemical resistance
- FDA conformity
- Schroefdraad:GL 45
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.