Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
VersaPlate™-buis, Certify, 60 Å, 40 µm, 40 ml, 50 mg
Catalogus # VARI75509050
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Catalogus # VARI75509050
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
VersaPlate™-buis, Certify, 60 Å, 40 µm, 40 ml, 50 mg
Price
375,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 96 ST
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    40 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    40 ml
  • Omschrijving:
    VersaPlate™-buis
  • Seq:
    32
  • Bedgewicht:
    50 mg
  • Fase:
    Certify
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI75509050
  • Koolstofgehalte:
    9,0%
  • Endcapping:
    Neen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.