Orders LinkContactUsLinkComponent
Crown ether columns, CROWNPAK®
Crown ether columns, CROWNPAK®
Crownpak® CR, Voorkolom, 5 µm, 4,00 mm, 10 mm
Catalogus # 554-3769
Leverancier:   CHIRAL TECHNOLOGIES
Crown ether columns, CROWNPAK®
Catalogus # 554-3769
Leverancier:  CHIRAL TECHNOLOGIES
Crown ether columns, CROWNPAK®
Crownpak® CR, Voorkolom, 5 µm, 4,00 mm, 10 mm
Price
303,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
CROWNPAK® CR(+) and CR(-) contain a chiral crown ether as a chiral selector, which is coated onto a 5 µm silica support. CROWNPAK® selectors are mainly used to separate chiral amino acids and other small molecules with primary amine groups. The elution order of the enantiomers can be reversed when necessary.
Acidic mobile phases such as perchloric acid (pH 1 to 2), are used to operate these columns under standard conditions. To shorten the retention time of hydrophobic samples, the addition of methanol (15% maximum v/v) has been shown to be effective for CROWNPAK® CR(+) and CR(-).
Specificaties
  • Kolomtype:
    Voorkolom
  • Ø inw.:
    4,00 mm
  • Partikelgrootte:
    5 µm
  • Omschrijving:
    Crownpak® CR
  • Lengte:
    10 mm
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.