Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Roerassen
VWR®, Roerassen
750 mm, 12 mm
Catalog # 441-0260
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Roerassen
Catalog # 441-0260
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Roerassen
VWR®, Roerassen
750 mm, 12 mm
Price
114,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden krassen in de roerrecipiënten voorkomen.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot 280 °C
Ordering information: Roerbladen moeten afzonderlijk worden besteld.
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    750 mm