VWR®, Slide Folder
Map voor objectglaasjes, wit/zwart, Karton, 30
Catalogus # 631-0690
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
In de objectglaasjestrays passen 20 of 30 standaard microscopieglaasjes (76×26 mm).
- Duimuitsparing voor eenvoudig verwijderen van de slide
- Horizontale compartimenten zijn verzonken, waardoor de monsters worden beschermd wanneer het deksel gesloten is
Colour: White (black rims)
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® Lab bric-a-brac
Product documentatie
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:30
- Kleur:wit/zwart
- Omschrijving:Map voor objectglaasjes
- Materiaal:Karton
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.