VWR®, Slide Folder
Map voor objectglaasjes, wit/zwart, Karton, 20
Catalogus # 631-0689
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
In de objectglaasjestrays passen 20 of 30 standaard microscopieglaasjes (76×26 mm).
- Duimuitsparing voor eenvoudig verwijderen van de slide
- Horizontale compartimenten zijn verzonken, waardoor de monsters worden beschermd wanneer het deksel gesloten is
Colour: White (black rims)
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® Lab bric-a-brac
Product documentatie
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:20
- Kleur:wit/zwart
- Omschrijving:Map voor objectglaasjes
- Materiaal:Karton