Stopcocks, miniature
Miniature stopcocks with two female thread connection, 1,6 mm, 3,2 mm, UNF ¼" 28 G (male or female thread)
Catalogus # BOHLF730-04
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
- Temperature resistance from -200 to 205°C
- Universally chemical resistant
- Pressure upto 8 bar
Specificaties
- Schroefdraad:UNF ¼" 28 G (male or female thread)
- Omschrijving:Miniature stopcocks with two female thread connection
- Voor slang inw. Ø:1,6 mm
- Voor slang uitw. Ø:3,2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.