Orders LinkContactUsLinkComponent
Percoll™
Percoll™
Percoll™
Catalogus # 17-0891-02
Leverancier:   Cytiva
Percoll™
Catalogus # 17-0891-02
Leverancier:  Cytiva
Percoll™
Percoll™
Percoll™
Price
222,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Percoll® wordt vaak gebruikt voor het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes.
  • Uitsluitend voor onderzoeksgebruik
  • Vaak gebruikt in basisonderzoekstoepassingen
  • Gebruikt in uitgebalanceerde zoutoplossingen
  • Kleurloos tot lichtgeel
Een dichtheidsgradiënt op silicabasis voor gebruik bij het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes. Percoll® bestaat uit silicadeeltjes die zijn gecoat met polyvinylpyrrolidon (PVP) en wordt vaak gebruikt in fundamentele onderzoekstoepassingen. Ook gebruikt in uitgebalanceerde zoutoplossingen, fysiologische zoutoplossing of 0,25 M sucrose, en voor de vorming van gradiënten, hetzij door het gebruik van handige gradiëntmengers of door centrifugatie op hoge snelheid. Colloïdale oplossing van silica gecoat met polyvinylpyrrolidon (PVP). Vloeistof/suspensie. Kleurloos tot lichtgeel. Analysecertificaat is beschikbaar.
Let op: Percoll is for Research use only.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Percoll™
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.