Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 8 mm, 300 mm
Catalog # 441-0149
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.
Specifications
- Ø:8 mm
- Omschrijving:gesmolten en dicht aan weerszijden
- Lengte:300 mm
- Seq:06