Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaven
Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 8 mm, 250 mm
Catalog # 441-0148
Supplier:   Brand
Roerstaven
Catalog # 441-0148
Supplier:  Brand
Roerstaven
Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 8 mm, 250 mm
Price
62,90 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.
Specifications
  • Ø:
    8 mm
  • Omschrijving:
    gesmolten en dicht aan weerszijden
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    05