Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 6 mm, 250 mm
Catalogus # 441-0147
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.
Specificaties
- Ø:6 mm
- Omschrijving:gesmolten en dicht aan weerszijden
- Lengte:250 mm
- Seq:04