Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 6 mm, 200 mm
441-0146
: Brand
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.
- Ø:6 mm
- Omschrijving:gesmolten en dicht aan weerszijden
- Lengte:200 mm
- Seq:03
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.