Roerstaven
gesmolten en dicht aan weerszijden, 5 mm, 200 mm
Catalogus # 441-0145
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
AR® glass, Glass tube is fused and sealed at both ends.
Specificaties
- Ø:5 mm
- Omschrijving:gesmolten en dicht aan weerszijden
- Lengte:200 mm
- Seq:01