Orders LinkContactUsLinkComponent
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decapsuleertang voor krimpdoppen van 11 mm
Catalogus # WHEAW225351
Leverancier:   DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Catalogus # WHEAW225351
Leverancier:  DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decapsuleertang voor krimpdoppen van 11 mm
Price
752,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Autoclavable
Specificaties
  • Omschrijving:
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 11 mm
  • Seq:
    02