Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decapsuleertang voor krimpdoppen van 8 mm
Catalogus # WHEAW225350
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Autoclavable
Specificaties
- Omschrijving:Decapsuleertang voor krimpdoppen van 8 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.