WHEATON® Sample Vials in Lab File®
Sample vials in Lab File™ with caps attached, 40,00 ml, 28×98 mm, helder, Ja, Solid top, zwart, PTFE/14B rubber
Catalogus # WHEAW224591
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
- Sample vials with caps attached to vial help maintain cleanliness
- Lab File® with partitioned trays provides an easy way to inventory samples or to store empty vials
- Clear vials conform to ASTM E438 Type I, Class A and USP Type I requirements
- Amber vials conform to USP Type I requirements for light transmission to protect light-sensitive products
- 14B rubber lined black phenolic screw cap for aqueous samples
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:28×98 mm
- Septum:PTFE/14B rubber
- Capaciteit:40,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Sample vials in Lab File™ with caps attached
- Seq:09
- Soort dop:Solid top
- Kleur dop:zwart
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.