Celtellers, verbeterde Neubauer
Celteller, lichte bekleding met klemmen, Imp. Neubauer, 0,1 mm
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
- Dubbele nettotelling
- Twee telrasters met één verdeling
: IVD directive 98/79/EC.
: Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes.
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Imp. Neubauer
- Omschrijving:Celteller, lichte bekleding met klemmen
- Seq:003