Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
10,01, ±0,02, Carbonaat, geel, Plastic bottle, 250 mL
Catalogus # HAMI238321
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
pH buffers, DuraCal
Catalogus # HAMI238321
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
10,01, ±0,02, Carbonaat, geel, Plastic bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
24,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
For full information concerning health and safety data please contact Avantor or Hamilton directly.
  • Label includes expiration date, batch number and actual value
  • Traceable to NIST and PTB, certificates available to download
  • Stable solutions
  • Certified pH value from a DAkkS laboratory accredited for pH measurement
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Carbonaat
  • VPE:
    250 mL
  • Kleur:
    geel
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    10,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.