Orders LinkContactUsLinkComponent
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
5 ml
Catalogus # MUEL14.196.01
Leverancier:   MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Catalogus # MUEL14.196.01
Leverancier:  MUELLER KREMPEL
Druppelflessen, Lucas
Druppelflessen, Lucas
5 ml
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 310 ST
Product Details & Documents
Amber glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Please order screw caps and drop dispensers separately
Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    5 ml
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.