Toebehoren
Supplementary manual Maxima gun fitted on the Purelab Ultra
Catalogus # 171-0351
Leverancier: ELGA LabWater
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Supplementary manual Maxima gun fitted on the Purelab Ultra
- Seq:11
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.171-0365Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 361,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.