Snap cap vials
Vials, LCGC certified, 1,00 ml, 8×40 mm, amber, Ja, Snap cap
Catalogus # WATEWAT025053C
Marketsource
Leverancier: WATERS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:1,00 ml
- Kleur:amber
- Omschrijving:Vials, LCGC certified
- Seq:03
- Soort dop:Snap cap