Staining systems for microscope slides, DrainRack Junior
Kleuringssysteem, groen, 100
Catalogus # 631-1916
Leverancier: Simport Scientific
Staining systems for microscope slides, DrainRack Junior
Catalogus # 631-1916
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
This rugged tray used as a drain rack can hold up to 100 microscope slides in 50 individually numbered slots. All slides are stored upright for easier insertion and removal.
- Barcodes can be read without having to remove the slides from the box
- To save space, the number of slides in each slot can be doubled simply by inserting two slides in each slot
- Not autoclavable
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:100
- Kleur:groen
- Omschrijving:Kleuringssysteem
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.