Mappen voor objectglaasjes, SlideFolder™
Slide holders, opaak wit, Kunststof, 20
Catalog # 630-1028
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
In de SlideFolder, vervaardigd uit hittebestendig gegoten kunststof passen maximaal 20 standaard objectglaasjes spuitgegoten kunststof.
- Dankzij de vele vakken en de doorzichtige bladen zijn de glaasjes gemakkelijk te herkennen
- Leverbaar in vijf kleuren voor indeling op kleur
- De glaasjes kunnen worden uitgenomen door er licht op te drukken
- Stapelbaar dus ruimtebesparend
Specifications
- Aantal objectglaasjes:20
- Kleur:opaak wit
- Omschrijving:Slide holders
- Materiaal:Kunststof
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.