Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Pressure regulator
Catalogus # 171-0542
Leverancier:   ELGA LabWater
Toebehoren
Catalogus # 171-0542
Leverancier:  ELGA LabWater
Toebehoren
Pressure regulator
Price
638,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Pressure regulator
  • Seq:
    05
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
    Voor PURELAB® flex 2 en 3.
    Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
    Voor PURELAB® flex 2 en 3.
    171-0365
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 361,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.