Pincetten
Fine point, straight, 120 mm
Catalogus # 241-0338
Leverancier: EXCELTA
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel, antimagnetic.
- Economical special forceps for precision applications
- Corrosion-resistant
Ideal when working with microelectronic assemblies and in the electronics industry.
Specificaties
- Omschrijving:Fine point, straight
- Lengte:120 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.