Orders LinkContactUsLinkComponent
Gelaatsschermen, Bionic™
Gelaatsschermen, Bionic™
Antikras, antidamp, PC
Catalogus # 111-0134
Leverancier:   HONEYWELL SAFETY
Gelaatsschermen, Bionic™
Catalogus # 111-0134
Leverancier:  HONEYWELL SAFETY
Gelaatsschermen, Bionic™
Gelaatsschermen, Bionic™
Antikras, antidamp, PC
Price
73,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dit innovatieve gelaatsmasker biedt bescherming tegen extreme mechanische gevaren, kan worden gedragen in combinatie met veiligheidsbril of ademhalingsbescherming.
  • Met extra bescherming voor voorhoofd en kin
  • Vergrendelingsmechanisme voor extra veiligheid
  • Extra zachte bekleding met wasbare of vervangbare zweetband
  • Diverse afstelmogelijkheden voor optimaal comfort
Gewicht: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
 : EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Specificaties
  • Type:
    Antikras, antidamp
  • Materiaal:
    PC
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-0740
    PC
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 12,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-2160
    Acetaat
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vervangscherm, antikras, antidamp
    Vervangscherm, antikras, antidamp
    111-1293
    PC
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vervangende zweetband
    Vervangende zweetband
    113-8053
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,40 €