Orders LinkContactUsLinkComponent
Voedselsondes
Voedselsondes
Lange sonde, Roestvrij staal, 3×200 mm
Catalog # 620-0175
Supplier:   TESTO
Voedselsondes
Catalog # 620-0175
Supplier:  TESTO
Voedselsondes
Voedselsondes
Lange sonde, Roestvrij staal, 3×200 mm
Price
37,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These temperature probes are suitable for measurements in either semi-solid or liquid media in the food sector.
For use with the food thermometer Testo 105.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Lange sonde
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Ø×l:
    3×200 mm