Voedselsondes
Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies), Roestvrij staal, 3×100 mm
Catalogus # 620-0173
Leverancier: TESTO
Ga naar:
Product Details & Documents
These temperature probes are suitable for measurements in either semi-solid or liquid media in the food sector.
For use with the food thermometer Testo 105.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies)
- Materiaal:Roestvrij staal
- Ø×l:3×100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.