HPLC columns, MetaSil® Basic
Analytisch, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 50 mm
Catalogus # VARIA0517050X046
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
MetaSil® Basic columns tends to retain polar compounds better than standard phases, often showing improved retention for compounds that elute in the void volume on standard alkyl phases. These columns are recommended for use at pH 2 to 7,5.
- Excellent peak shape for basic analytes
- Exceptionally high surface coverage
- Improved polar compound retention
- Enhanced selectivity
Specificaties
- Kolomtype:Analytisch
- Ø inw.:4,60 mm
- Partikelgrootte:5 µm
- Poriëngrootte:100 Å
- Lengte:50 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.