Orders LinkContactUsLinkComponent
Software for Julabo units
Software for Julabo units
EasyTemp Professional-software, Bediening van maximaal 24 Julabo-apparaten met RS232-interface
Catalog # 461-0063
Supplier:   JULABO GmbH
Software for Julabo units
Catalog # 461-0063
Supplier:  JULABO GmbH
Software for Julabo units
Software for Julabo units
EasyTemp Professional-software, Bediening van maximaal 24 Julabo-apparaten met RS232-interface
Price
2 760,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A range of software that allows programming, viewing and recording of temperature and time dependent processes in combination with laboratory instruments. Comprehensive communication and networking possibilities via RS232/RS485, USB (with optional converter) and Profibus assist with laboratory automation.
  • Start/stopfuncties en invoer van instelpunten met grafische zoomfuncties
  • Indicatie van geldig actueel verwarmings- en koelvermogen
  • In het geheugen opgeslagen profielen herhalen
  • Weergave van maximaal 4 curven in één diagram
  • Hellingsfunctie van maximaal 100 stappen
EasyTemp software: Kan gratis worden gedownload vanaf de Julabo-website (www.julabo.de). Het is ideaal voor gebruik met Julabo-apparaten met RS232-interface, met de mogelijkheid tot bediening van afzonderlijke apparaten. Opslag van gemeten waarden in ASCII-indeling.
EasyTemp Professional-software: Regeling mogelijk van maximaal 24 Julabo-apparaten met RS232-interface (USB optioneel). Opslag van gemeten waarden in ASCII- en Excel-indeling. Maximaal 4 definieerbare schalen, gebruiker kan formules invoeren zoals gemiddelde berekening, verschillen tussen gemeten waarden, en tekstopmerkingen kunnen in het diagram worden weergegeven.
Programmering en opslag van individuele profielen voor elk apparaat, met grafische weergave van maximaal 16 curven in één diagram
Reproduceert de belangrijke waarden in een grafiek
Afzonderlijk venster voor bediening van elk apparaat, met één knop kunnen apparaten gelijktijdig worden gestart
Profielen kunnen tijdens bedrijf worden gewijzigd
Uitgebreide hellingsprogrammering met maximaal 1000 stappen per profiel, voor elk apparaat
Opties voor EasyTemp Professional zijn bediening van verschillende typen laboratoriuminstrumenten zoals laboratoriumroerders, magnetische roerders, doseerpompen, pH-metingen. Programmatuur voor Devicenet-, Profibus-, Ethernet- en RS485- interfaces zijn eveneens mogelijk; details op aanvraag verkrijgbaar.
Spécifications
  • Omschrijving:
    EasyTemp Professional-software
  • Voor:
    Bediening van maximaal 24 Julabo-apparaten met RS232-interface