Schroefdoppen, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, natuur, PP
NALG712174-0530
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
- Sluiting diam:53 mm
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Replacement closure
- Materiaal:PP
- Seq:48