Vortexmengers, lab dancer
Vortexmenger, lab dancer, UK-stekker
Catalogus # 442-0021
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
SCHUDAPPARAAT VORTEX LAB DANCER EU/CH/UK 1 * 1 ST Catalogus #444-0020
Product 444-0020 is een vervanging voor 442-0021 en heeft dezelfde verpakking en specificaties, maar kan een andere hoeveelheid zijn.
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Vortexmenger, lab dancer, UK-stekker
- Seq:02
- Cat. No.:442-0021
- Toerentalbereik:2800 min⁻¹ vast
- Schudbeweging:Cirkelbeweging
- Model:lab dancer
- Max. mengvolume:50 ml
- Max. inhoud:0,1 kg inclusief houder
- Ø×H:100×70 mm
- Max. Ø buis (mm):30 mm
- Motorvermogen opname/afgifte:1,2/0,8 W
- Gewicht:0,55 kg
- Cirkelbeweging:4,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.