Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, CH-stekker
Catalogus # 412-0116
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Catalogus # 412-0116
Leverancier:  
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, CH-stekker
Product Details & Documents
Vortexmenger met 3 verwisselbare opzetstukken en diverse inserts voor verschillende toepassingen. Met de speciaal ontwikkelde band kunnen eppendorfbuizen, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers met ronde bodem of erlenmeyers van 250 ml worden bevestigd. De opzetstukken klikken in elke stand veilig vast op het apparaat. De eenheid is stabiel bij hoge toerentallen en is stevig vervaardigd van gegoten zink met coating.
  • Compact ontwerp
  • Groot toerentalbereik, traploos instelbaar
  • Touch-modus of continugebruik
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Ordering information: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers, 412-0099.
Caution: * Afhankelijk van opzetstuk en belading
** gebruik in combinatie met 412-0101
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    VORTEX Genius 3, CH-stekker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    412-0116
  • Toerentalbereik:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    VORTEX Genius 3
  • b×d×h:
    127×149×136 mm
  • Motorvermogen, opname/afgifte:
    58/10 W
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    412-0107
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    412-0105
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    412-0103
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    412-0104
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    412-0102
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 81,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    412-0106
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    441-0036
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    412-0100
    Continugebruik of touch-modus
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 31,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    412-0101
    Continugebruik
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 35,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standaard opzetstuk
    Standaard opzetstuk
    444-2748
    Continugebruik of touch-modus
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14,80 €