Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, EU-stekker
  412-0098
 :   IKA
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
  412-0098
 :  IKA
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, EU-stekker
505,00 €
1 * 1 ST
Vortexmenger met 3 verwisselbare opzetstukken en diverse inserts voor verschillende toepassingen. Met de speciaal ontwikkelde band kunnen eppendorfbuizen, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers met ronde bodem of erlenmeyers van 250 ml worden bevestigd. De opzetstukken klikken in elke stand veilig vast op het apparaat. De eenheid is stabiel bij hoge toerentallen en is stevig vervaardigd van gegoten zink met coating.
  • Compact ontwerp
  • Groot toerentalbereik, traploos instelbaar
  • Touch-modus of continugebruik
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers, 412-0099.
Let op: * Afhankelijk van opzetstuk en belading
** gebruik in combinatie met 412-0101
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Omschrijving:
    VORTEX Genius 3, EU-stekker
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    412-0098
  • Toerentalbereik:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    VORTEX Genius 3
  • b×d×h:
    127×149×136 mm
  • Motorvermogen, opname/afgifte:
    58/10 W
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0107
    Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0105
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0103
    Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0104
    Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0102
    Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 81,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0106
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0100
    Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    Continugebruik of touch-modus
    1 * 1 ST - 31,50 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 412-0101
    Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    Continugebruik
    1 * 1 ST - 35,00 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 444-2748
    Standaard opzetstuk
    Continugebruik of touch-modus
    1 * 1 ST - 14,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.