VWR® VV3, Vortexmixer
Vortexmenger geschikt voor uiteenlopende toepassingen dankzij drie verwisselbare opzetstukken en diverse inzetstukken. Microbuisjes, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers van 250 ml kunnen worden bevestigd door middel van de speciaal ontworpen riem. De opzetstukken klikken in elke positie veilig op het apparaat. De unit is stevig en voorzien van een coating van gegoten zink.
- Klein en compact ontwerp
- Groot snelheidsbereik, traploos instelbaar
- Aanraak- of continue modus
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers.
: * Afhankelijk van aanbouw en belading
** Gebruik in combinatie met 412-0101
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Omschrijving:VV3 vortexmenger, EU-stekker
- Cat. No.:444-0007
- Toerentalbereik:500 - 2500 min⁻¹
- Schudbeweging:Cirkelbeweging
- Model:VV3
- b×d×h:127×149×136 mm
- Max. inhoud:250 ml
- Motorvermogen, opname/afgifte:58/10 W|58/10 W
- Gewicht:4,5 kg
- Cirkelbeweging:4 mm
Accessories
- OmschrijvingVoor
- 412-0100Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzetContinugebruik of touch-modus1 * 1 ST - 31,50 €
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- 412-0102Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**Continugebruik1 * 1 ST - 81,50 €
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- 412-0107Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**Continugebruik1 * 1 ST - 43,50 €
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- 441-0036Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**Continugebruik1 * 1 ST - 43,50 €